Learn More
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 6,0N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15402077
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 6,0N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402077
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Código de producto. 15402077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044921.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
6.0N HClsolution acts as a standard solution in volumetric titrations. In addition, it has industrial applications such as chemical transformations in hydrochlorination of rubber and production of vinyl and alkyl halide. In the semiconductor industry, it is used to etch semiconductor crystal and to purify silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC clorano
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Cantidad 1 L
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Solubilidad Miscible with water, methanol,ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido hidroclórico:49,6 %; agua:50,4%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX23K505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number044921.K7,044921.K2,044921.M4
Número de loteX23K506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number044921.K7,044921.K2,044921.M4
Número de loteW18K501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number044921.K7,044921.K2,044921.M4
Número de loteU23K534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number044921.K7,044921.K2,044921.M4
Número de loteQ18K515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number044921.K7,044921.K2,044921.M4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 6.0N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido clorhídrico, solución estandarizada de 6,0N, Thermo Scientific Chemicals >