Learn More
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
ClH, número de CAS-7647-01-0, chloorwaterstof, ácido clorhídrico anhidro, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno hcl, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, alcoholes de sal, ácido muriático, 1 l, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Marca: Fisher Chemical J/4320/15
34.44 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, chloorwaterstof, ácido clorhídrico anhidro, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno hcl, cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, alcoholes de sal, ácido muriático, 1 l, 100 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,46 g/mol
Listo para su uso, para el análisis volumétrico, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP
Especificaciones
Incolora | |
100 °C | |
1 l | |
Líquido | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
Frasco de plástico HDPE | |
ClH | |
MFCD00011324 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
clorano | |
313 | |
36.46g/mol |
Seguridad y manipulación
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%