Learn More
Ansell Guantes de nailon de resistencia ligera HyFlex™ 11-605 con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
Guantes industriales diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos que requieren altos niveles de destreza.
52.75€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Yemas de los dedos
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A1
Ver más especificaciones
Products 5
Product Code Brand Tamaño Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Tamaño Price Quantity & Availability  
12600722
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11605100
10
52.75€
12 pares
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Add to basket
12630722
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11605080
8
52.75€
12 pares
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Add to basket
12640722
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11605090
9
52.75€
12 pares
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Add to basket
12610722
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11605060
6
52.75€
12 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
12620722
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11605070
7
52.75€
12 pares
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Los guantes de nailon son cómodos y flexibles
  • El revestimiento de poliuretano en las puntas de los dedos mejora la sensibilidad al tacto
  • Diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas que requieren altos niveles de destreza
Specifications
Specifications
ANSI 3
Poliuretano
ANSI A1
Nailon
003XA
Tejido
15
Yemas de los dedos
Blanco, Amarillo
Específico
Guantes recubiertos por inmersión
Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
11-605
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Guantes de nailon de resistencia ligera HyFlex™ 11-605 con puntas de los dedos recubiertas de poliuretano
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.