Learn More
Ansell Guantes ESD de nailon/spandex 11-819 HyFlex™ con revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™
Guantes de seguridad con funcionalidad ESD certificada según EN 16350:2014, que protegen los productos frente a descargas electrostáticas. El revestimiento ultrafino FORTIX™ mejora el agarre, al tiempo que mantiene una sensación de mano desnuda para tareas que requieren destreza y precisión.
118.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Área revestida | Palm |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17270157
![]() |
Ansell
11819060 |
6 |
118.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17280157
![]() |
Ansell
11819070 |
7 |
118.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17290157
![]() |
Ansell
11819080 |
8 |
118.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17200167
![]() |
Ansell
11819090 |
9 |
118.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17210167
![]() |
Ansell
11819100 |
10 |
118.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17220167
![]() |
Ansell
11819110 |
11 |
118.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Il rivestimento ultrasottile offre una sensibilità migliorata per i lavori di precisione
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (Nuova e migliorata) - Offre protezione di lunga durata in ambienti abrasivi - più traspirante del 20% rispetto ai guanti protettivi standard, per mani più fresche e più asciutte
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology per proprietà migliorate di vestibilità e tattilità
- Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, per offrire un guanto più pulito e confortevole
- Pulito e rispettoso della pelle: Certificazione OEKO-TEX™, approvazione dermatologica Dermatest™.
- Certificazione ESD in base alla norma ESD EN16350:2014
- Tecnologia touchscreen per uso su touchscreen comuni e industriali
Especificaciones
EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Industrial | |
Azul | |
Específico | |
Nailon, Spandex | |
No estéril | |
Aeroespacial, automoción, logística y maquinaria/equipo | |
Revestido | |
18 |
Palm | |
Espuma de nitrilo | |
No | |
Sí | |
Guantes ESD | |
3121A | |
Tejido | |
HyFlex™ 11-819 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ansell Guantes ESD de nailon/spandex 11-819 HyFlex™ con revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™