Learn More
Thermo Scientific™ Cartucho de aminopropil HyperSep™
Obtenga una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales con estos cartuchos de SPE con aminopropil que permiten interacciones de intercambio aniónico y polares.
Marca: Thermo Scientific™ 60108-425
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos con aminopropil Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar para interacciones de intercambio aniónico y polares. La composición química ofrece una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales. Algunas aplicaciones habituales son:
- Separación de isómeros estructurales
- Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
- Sacáridos, fenoles y derivados del petróleo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
3 mL | |
200 mg | |
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 | |
HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida | |
50/paq. |
Peso del lecho de 200 mg; volumen de la columna de 3 mL | |
Extracción de ácidos fuertes mediante interacciones polares y de intercambio aniónico | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep Aminopropyl | |
3 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.