Learn More
Thermo Scientific™ Placa de precipitación de proteínas HyperSep™
Consiga un enfoque rápido y eficaz para la eliminación de proteínas de compuestos biológicos utilizando la técnica de choque proteínico con estas placas de precipitación de proteínas de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ 60304-201
Descripción
Las placas de precipitación de proteínas Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen un enfoque rápido y eficaz para la eliminación de proteínas de compuestos biológicos utilizando la técnica de choque proteínico. En combinación con SPE y SLE, la placa de precipitación de proteínas ofrece una amplia gama de opciones para la preparación de muestras de compuestos biológicos. Las placas de 96 pocillos son idóneas para su uso en sistemas automatizados y de alto rendimiento.
Las placas de precipitación de proteínas HyperSep cuentan con las siguientes características:
- Diseño de frita doble
- Las fritas hidrófobas/oleofóbicas permiten únicamente la precipitación de proteínas.
- El tamaño de poro está optimizado para conseguir un caudal perfecto.
- Polipropileno especialmente seleccionado para bajos niveles de sustancias extraíbles
Especificaciones
Placa de precipitación de proteínas | |
HyperSep | |
Placa de precipitación de proteínas |
Desnaturalización de proteínas en muestras biológicas | |
Proteína HyperSep |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.