Learn More
Placa Petri de vidrio sodocálcico
Placa de petri de alta calidad, con tapa.
Marca: Fisherbrand 2290/150X25
Descripción
- Fabricado en vidrio sodocálcico
- Incluye tapa
Especificaciones
Tapón incluido | |
Redondo | |
25 mm |
Vidrio sodocálcico | |
Placa de Petri | |
150 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Placa Petri de vidrio sodocálcico > Dimensiones:150 diám. x 25 mm Al.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido