Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C8, partículas de 5 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca: Thermo Scientific™ 22205-154630
Description
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
4,6 mm | |
150 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8 % | |
Sí |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.