Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
Marca:  Ambion™ 4464070
2941.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13486696
  • 3975.00€ / 250 nanomoles
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los mimetizadores de miARN son ARN de doble cadena pequeños y modificados químicamente que imitan a los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación de la actividad del miARN. Los mimetizadores de miARN mirVana™ son más específicos que sus predecesores debido a las modificaciones químicas propietarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Placa de 96 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 6 pocillos
Mimetizadores e inhibidores mirVana™
Mimetizadores e inhibidores de miARN mirVana™, 250 nmol, pequeños, ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
miARN
250 nmol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic > 250 nmol