Learn More
Masterflex™ Unidad digital I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™
Unidad digital Masterflex™ I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™ para entubado y dispensación de precisión
Marca: Masterflex™ 77964-30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Caudal de 0,001 a 8 l/min con tubos I/P incluidos: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y el modo de funcionamiento: funcionamiento continuo, dosificación temporizada, dosificación por copia o dosificación por volumen
- Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
- Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,1 %
- Índice de regulación: 6000:1
- Carcasa resistente con clasificación NEMA 4X (IP66) para el lavado
- Los modelos con tecnología de sensor de cabezal abierto ofrecen seguridad de usuario mejorada.
- Carcasa de acero con revestimiento en polvo y base de aluminio anodizado.
- Ideal para aplicaciones de fabricación y tratamiento de agua en las que el acero inoxidable no es un requisito fundamental.
- Tipos de dosificación:
- Volumen: en ml (de 0,001 a 9,999 ml), l o gal
- Copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación
- Tiempo: intervalo de tiempo de los ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
Specifications
Velocidad variable digital | |
IP66 | |
Procesos de laboratorio, entornos industriales, farmacéuticos, alimentos y bebidas, productos lácteos, productos químicos, fabricación y tratamiento de agua | |
Unidad I/P 77420-20, cabezal de bomba Easy-Load 77602-10, tubos de 3 m (10 pies) C-Flex ULTRA™, y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con enchufe IEC 320/CEE 22. | |
Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load (77602-10) | |
3 m (10 pies) C-FLEX™ Ultra, I/P™ 73 (06434-73) | |
Estas unidades se suministran con un juego de cables y enchufes adaptados según el país (especifique el destino final al realizar el pedido) |
Digital | |
De 1 a 8000 r. p. m. | |
Aplicaciones de transferencia de fluidos, dispensación y dosificación | |
Carcasa de acero con revestimiento en polvo, aluminio anodizado | |
Precisión ± 0,1 % | |
(50,01 x 28,27 x 32,72 cm) | |
4,5 A a 115 V, 2,5 A a 230 V |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Unidad digital I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™ > IP66 - NEMA 4X
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction