Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GFP (eGFP) siRNA
ARNip Silencer™ GFP (EGFP)
Marca: Invitrogen™ AM4626
203.68 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El ARNip de control positivo Invitrogen™ Silencer™ GFP (EGFP) es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. Se suministra 5 nmol, junto con un tubo adicional de 2 nmol de ARNip de control negativo.
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 nmol 2 nmol | |
GFP (proteína fluorescente verde) |
Control positivo | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Hielo seco |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.