Learn More
Igepal Ca - Detergente no iónico 630 MP Biomedicals Código de producto.: 11472731
compliance-icons compliance-icons
Igepal Ca - Detergente no iónico 630 MP Biomedicals
Código de producto. 11472731 Tienda MP Biomedicals Productos
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11472731
Marca: MP Biomedicals 0219859690
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 9036-19-5
Fórmula molecular (C2H4O)x·C14H22O
Sinónimo Polyethylene glycol octylphenol ether
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Igepal Ca - 630
Nombre de nota Non-Ionic Detergent
Densidad 1.06 g/mL
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Igepal CA-630
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Igepal Ca - Detergente no iónico 630 MP Biomedicals >