Learn More
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15453719
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453719
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15453719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61055.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
IGEPAL∣r CA-630, n.º de CAS 9002-93-1, es un detergente no iónico y no desnaturalizante utilizado principalmente para la solubilización, aislamiento y purificación de complejos de proteínas de membrana.
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Detergente, equivalente a Nonidet P-40. Para la solubilización de proteínas de membrana IGEPAL|r CA-630 se utiliza como detergente en la industria del papel, limpiadores de manos, limpiadores de metales. Es adecuado para solubilización, aislamiento y purificación de complejos de proteínas de membrana y en electroforesis en gel bidimensional.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
IGEPAL es una marca registrada de Rhodia Operation Incompatible con agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Octylphenyl-polyethylene glycol
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IGEPAL™ CA-630
Color Incolora
Forma física Líquido
Densidad 1.060
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ18K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
Número de loteY25G001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
Número de loteM29G014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
Número de loteJ17Y018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
Número de loteX19E027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ61055.AE,J61055.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • IGEPAL CA-630
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: IGEPAL CA-630
RUO – Research Use Only
Título del producto
IGEPAL™ CA-630, Thermo Scientific Chemicals >