Learn More
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) VIP HRP Substrate
Marca: Novus Biologicals™ SK-4605-NB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
This kit consists of 120 mL of diluent and concentrated stock solutions of ImmPACT(TM) VIP reagents in convenient dropper bottles. This substrate formulation can be used on nylon or PVDF membranes but is not recommended for use on nitrocellulose membranes. Working solutions are stable for up to 14 days at 4°C. Vector(R) VIP and ImmPACT(TM) VIP substrates can be used for both manual and automated staining methods. Stained sections should be dehydrated, cleared, and permanently mounted. | |
120 mL | |
VIP HRP Substrate | |
Store at 4°C in the dark. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) VIP HRP Substrate > 120 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido