Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con estos módulos separables para inmunoensayos, que ofrecen una elección óptima de productos para el ensayo específico.
345.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Formato Placa de tiras
Descripción Alta calidad óptica para unos resultados fiables
Método de detección Colorimétrico
Color Transparente
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Forma del pocillo N.° por paquete Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Forma del pocillo N.° por paquete Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
10439962
Ver documentos
Thermo Scientific™
446442
PolySorp Redondo 5 Placa de tiras
510.05€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10506371
BIOPHARMA
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
446469
MaxiSorp Redondo 10 Placa de tiras
1055.00€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10449121
Ver documentos
Thermo Scientific™
446490
MultiSorp Redondo 10 Marco
507.02€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10450153
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
446639
MaxiSorp Redondo 10 Tira de microplacas
515.10€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10172211
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
448526
MaxiSorp Redondo 10 Tira de microplacas
522.17€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10306191
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
473539
PolySorp Redondo 5 Tira de microplacas
712.05€
paquete de 60
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10459192
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
473768
MaxiSorp Redondo 5 Placa de tiras
712.05€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10557915
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
95029390
Adhesión universal (UB) Redondo 50 Tira de microplacas
345.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre cuatro superficies y una gran variedad de pocillos y configuraciones con los módulos separables para inmunoensayos Thermo Scientific™, que ofrecen fiabilidad, reproducibilidad entre pocillos y la mejor selección de productos para cada ensayo en concreto.
Elija entre módulos LockWell, BreakApart y separables de 1x8 en marco estándar de 96 pocillos.
  • Para ensayos de inmunoanálisis de fase sólida, por ejemplo,
  • Módulos independientes ELISA que son fáciles de manipular
  • Sistema alfanumérico para una orientación sencilla
  • Se adaptan a equipo estándar
  • Alta calidad óptica para unos resultados fiables
  • Poliestireno
Opciones de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1By Universal Binding (UB)  para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ son muy hidrófilas y funcionan muy bien con proteínas solubles en agua y glicanos.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Placa de tiras
Colorimétrico
Poliestireno
Ninguno
Alta calidad óptica para unos resultados fiables
Transparente
96
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis