Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046745.HB
Descripción
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Inconel™ 600 gauze | |
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% | |
300 x 300 mm | |
40 Mesh |
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire | |
MFCD01741927 | |
Insoluble in water. | |
Tela de alambre |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Inconel 600 gauze
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel