Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1 con certificado
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
Marca: Fisherbrand™ FB67793
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
F1 | |
5 g | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
5 g |
Título del producto
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1 con certificado > 5 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido