missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Conexión de gas inerte

Inert Gas Connection with gas inlet and outlet, 10 mm diameter, including additional measures for the greatest possible impermeability to gas. Not in conjunction with access port or interior lighting option.

Marca:  BINDER™ 8012-2317

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17867128

  • 1515.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Accesorio
Especificaciones

Especificaciones

M 260 E3.1 Drying and Heating Oven
Gas Connection
10 mm
cobre
0.4 in.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BINDER™ Conexión de gas inerte > Diameter: 10 mm, For Use With: M 260 E3.1 Drying and Heating Oven

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado