Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca:  Mettler Toledo™ 30281913
132.12 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559651
  • 150.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Extraíbles
  • Reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
1,8 m
Sensores Mettler Toledo InLab
6 pies
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™ > Conector: BNC/RCA (cinch); longitud: 1,8m (6 pies)