Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
132.00€ - 212.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sensores Mettler Toledo InLab
Para utilizar con (aplicación) Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tipos de conector Longitud del cable (imperial) Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Longitud del cable (imperial) Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15529651
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281910
MultiPin-DIN/RCA (cinch) 4 pies 1,2 m
136.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15509651
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281898
MultiPin-BNC/RCA (cinch) 16,4 ft 5,0 m
198.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15599641
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281897
MultiPin-BNC/RCA (cinch) 9,8 ft 3,0 m
166.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15519651
Ver documentos
Mettler Toledo™
30281899
MultiPin-BNC/1 × 4 mm tipo banana 4 pies 1,2 m
132.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15559651
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281913
MultiPin-BNC/RCA (cinch), resistente al agua IP67 6 pies 1,8 m
150.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15503181
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281896
MultiPin-BNC/RCA (cinch) 4 ft 1,2 m
155.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15539651
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
30281911
MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana 4 pies 1,2 m
132.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15549651
Ver documentos
Mettler Toledo™
30281912
MultiPin-Lemo 00/2 × 4 mm tipo banana 4 pies 1,2 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Extraíbles
  • Reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
Sensores Mettler Toledo InLab
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™