Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca:  Mettler Toledo™ 30281911
125.40 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15539651
  • 132.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Extraíbles
  • Reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MultiPin-DIN 19262/1 × 4 mm tipo banana
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
1,2 m
Sensores Mettler Toledo InLab
4 pies
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: conexión MultiPin™ > Conector: DIN19262/1 x 4 mm tipo banana; longitud: 1,2 m (4 pies)