Learn More
Cytiva Puerto de llenado de titanio de ETFE INV-907
Se utiliza para muestras pequeñas. El puerto de llenado de titanio ETFE Cytiva INV-907 está diseñado para la biocompatibilidad.
Marca: Cytiva 18-1127-66
Descripción
- Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
- Diseñadas para la biocompatibilidad y para proporcionar años de servicio fiable, cada una puede insertarse en la trayectoria del flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de muestras.
Especificaciones
Orificio de llenado | |
ETFE y titanio | |
Para el uso con todas las soluciones acuosas y disolventes orgánicos comúnmente empleados en cromatografía |
Título del producto
Cytiva Puerto de llenado de titanio de ETFE INV-907 > Orificio de llenado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido