Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET SUMO Expression System
Produce altos niveles de expresión de proteínas en E. coli
Marca: Invitrogen™ K30001
1037.00 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: La caja Champion pET SUMO TA Cloning contiene vector de Champion pET SUMO linealizado, agua estéril, dNTP, tampón de PCR (10X), plantilla de control y primers, ligasa de ADN T4, tampón de ligación (10X), primers para secuenciación o detección de PCR y un control de expresión. La caja de proteasa de SUMO contiene tampones y proteasa de SUMO. La caja TOP10 contiene alícuotas de 21 x 50 μl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. La caja One Shot BL21(DE3) contiene alícuotas de 21 x 50 μl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control.
Descripción
- Utiliza la fusión del modificador relacionado con ubiquitina pequeña (SUMO), que pertenece a una familia creciente de proteínas relacionadas con la ubiquitina, para mejorar la solubilidad de las proteínas de fusión expresadas
- A diferencia de la ubiquitina, el SUMO participa en la estabilización y localización de proteínas in vivo
- Después de la expresión, la fracción de SUMO de 11 kd se puede escindir mediante proteasa de SUMO (ULP-1) altamente específica y activa en el terminal carboxilo, lo que produce proteína nativa
- Solubilidad mejorada con fusión de SUMO N-terminal
- Escisión altamente eficaz que produce proteína nativa de interés con (ULP-1) proteasa de SUMO
- La escisión altamente específica elimina la posibilidad de que la proteína de interés se digiera internamente, independientemente de su secuencia de amino ácidos
- El aumento significativo de la estabilidad con la fusión de SUMO puede usarse para el promotor T7lac de producción de péptidos pequeños para una expresión de proteínas de alto nivel
- Etiqueta 6xHis N-terminal para la detección y purificación de proteínas
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Inducible | |
T7, lacO | |
Ninguno | |
Kanamicina (KanR) | |
SUMO | |
Expresión basada en células | |
TOPO | |
pET |
IPTG | |
Sistema de expresión | |
El sistema de expresión de SUMO pET CHAMPION™ se proporciona como un sistema completo. La caja Champion™ pET SUMO TA Cloning™ contiene el vector Champion™ pET SUMO linealizado, agua estéril, dNTPs, tampón 10X para PCR, plantilla de control y cebadores, ADN ligasa T4, tampón de ligación 10X, cebadores para secuenciación o cribado por PCR y un control de expresión. Conservar a -20°C. La caja de proteasa de SUMO contiene tampones y proteasa de SUMO. Conservar a -80°C. La caja One Shot™ TOP10 contiene veintiuna alícuotas de 50μl de E. coli químicamente competente, medio S.O.C. y un plásmido de control. Conservar a -80°C. La caja One Shot¤ BL21(DE3) contiene veintiuna alícuotas de 50 μl de E. coli químicamente competente, medio S.O.C. y un plásmido de control. Conservar a -80°C. | |
BL21(DE3) | |
E. coli | |
Etiqueta His (6x), Etiqueta SUMO | |
20 reacciones | |
Liderar™, TA Cloning™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers