Learn More
Invitrogen™ Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)
La mezcla dNTP de 10 mM Invitrogen es una mezcla de cuatro nucleidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) en 0,6 mM de Tris-HCl.
Marca: Invitrogen™ 18427088
Descripción
Cada nucleótido tiene una concentración de 10 mM. La mezcla dNTP de 10 mM es apta para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).
La fabricación de Invitrogen dNTP cumple los más altos estándares del sector:
• Fabricado conforme a la norma ISO 9001
• Fabricado en salas limpias de clase D
Las características incluyen:
• Sintetizado químicamente
• pH 7,5
• >99 % de pureza confirmada por HPLC
• Estable durante 2 años a –20 °C
• Sin inhibidores de transcripción inversa, PCR, qPCR
• Sin ADNasas ni ARNasas
• Sin ADN humano ni de E. coli
Aplicaciones:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, síntesis de ADNc
• PCR de alta fidelidad y largo alcance
• Amplificación isotérmica
• Marcado de ADN
• Clonación
• Secuenciación Sanger y de última generación (NGS)
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
1 vial de 1 ml La mezcla contiene los cuatro dNTP, cada uno a una concentración final de 10 mM en Tris-HCl (pH 7,5). Almacenar a -20 °C. |
|
Sin marcar | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
40 mM |
Líquido | |
1 ml | |
Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2895539 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 18427088 |
2943386 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 18427088 |
2466425 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18427088 |
2518407 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18427088 |
2549322 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 18427088 |