Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC UltraPure™
Esterilización en autoclave para eliminar DEPC
Marca: Invitrogen™ 750024
46.48 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- El agua tratada con DEPC UltraPure es ideal para utilizarla con ARN.
- Se prepara incubando con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1 %. Estéril con filtro
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Biología molecular | |
Tratado con DEPC | |
Esterilización en autoclave, filtro de membrana | |
Ultrapuro™ |
Frasco | |
4 x 100 mL | |
Temperatura ambiente |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%