Learn More
Yodoformo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10543311
Yodoformo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543311
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10543311
Marca: Thermo Scientific Acros 149121000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-47-8
Fórmula molecular CHI3
Peso molecular (g/mol) 393.72
Número MDL MFCD00001069
Clave InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nombre IUPAC yodoformo
SMILES C(I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoform
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 119.0°C to 122.0°C
Color Amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHI3
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Índice Merck 15, 5076
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.72
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464401 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Número de loteA0457935 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Número de loteA0455535 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Número de loteA0400859 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Número de loteA0405897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoform
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoform
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodoformo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >