Learn More
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 969.83€
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.1
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10583551
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
187490050
5 mL Frasco de vidrio
44.92€
5 ml
10733001
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
187490250
25 mL Frasco de vidrio
151.76€
25 ml
10583741
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
187491000
100 mL Frasco de vidrio
456.27€
100 ml
13468428
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
187492500
250 mL Frasco de vidrio
969.83€
250 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yodotrimetilsilano, 95–97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals