Learn More
Contec™ Revestimientos de bolsa de cubo irradiado
Los revestimientos de bolsa de cubo irradiado de Contec™ son para uso con cubos de polipropileno Contec™ de 15 l.
Marca: Contec™ BKTBAG2
229.99 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protegen los cubos y las soluciones desinfectantes reduciendo la posibilidad de que se produzca una contaminación cruzada
- Para un solo uso
- Proporciona a los usuarios sin acceso a autoclaves la capacidad de mantener las soluciones estériles
Especificaciones
Revestimiento del cestillo | |
Not Autoclavable | |
Sí | |
Cubo de polipropileno Contec de 15 l | |
Estéril |
Polietileno | |
3,9gal | |
Limpieza y desinfección | |
3/Bolsa, 20 Bolsas/caja. |
Título del producto
Contec™ Revestimientos de bolsa de cubo irradiado > Revestimientos de bolsa de cubo irradiado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido