Learn More
Islet-2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP2-98913AF647
331.20 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "25306" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Islet-2 Polyclonal specifically detects Islet-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Islet-2 | |
Polyclonal | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen Affinity-purified | |
RUO | |
64843 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, Immunofluorescence | |
Alexa Fluor 647 | |
FLJ10160, insulin gene enhancer protein ISL-2, ISL LIM homeobox 2, ISL2 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-2), islet-2 | |
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of human Islet-2. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Islet-2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 647
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido