Learn More
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Intervalo de temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10343771
|
Eppendorf™
3880000160 |
Tubos de 0,5 ml | Conjunto IsoPack e IsoRack | 0 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10202271
|
Eppendorf™
3880001026 |
Tubos de 1,5/2 ml | IsoSafe e IsoPack | 0 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10579291
|
Eppendorf™
3880001166 |
Tubos de 1,5/2 ml | Conjunto IsoPack e IsoRack | 0 °C |
63.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10459072
|
Eppendorf™
3880000178 |
Tubos de 0,5 ml | Conjunto IsoPack e IsoRack | - 21 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10798551
|
Eppendorf™
3880000046 |
Tubos de 0,5 ml | IsoSafe e IsoPack | - 21 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10613751
|
Eppendorf™
3880000020 |
Tubos de 0,5 ml | IsoSafe e IsoPack | 0 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
10604311
|
Eppendorf™
3880001174 |
Tubos de 1,5/2 ml | Conjunto IsoPack e IsoRack | - 21 °C |
63.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10018550
|
Eppendorf™
3880001042 |
Tubos de 1,5/2 ml | IsoSafe e IsoPack | - 21 °C | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Consta de IsoRack™, IsoPack™ e IsoSafe™.- Capacidad para 24 tubos (tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 0.5 ml/1.5 ml/2.0 ml o tubos con tapón de rosca Safe-Twist de 1.7 ml)
- IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
- Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
- Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
- Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
- Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, se pueden marcar, flotan y se pueden centrifugar en un rotor de placa de microtitulación Se especializa en el enfriamiento de muestras de manera eficaz y constante a - 21 °C o 0 °C durante varias horas.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ IsoTherm-System™