Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Certificado de análisis disponible en línea
- El material de látex de alta calidad proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, partículas y extractables
- Adecuados para su uso en salas blancas ISO Clase 3 o superior, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
- Los guantes no son estériles y son ambidiestros, desechables y de color natural
- La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Información de órdenes
Un centenar de guantes envasados en horizontal por paquete de bolsa de polietileno doble con puños alineados con el borde de apertura de la bolsa interior. Diez bolsas por revestimiento de caja de polietileno, envasadas en una caja de transporte con pared doble.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2; cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos. Cumplen o superan la norma ASTM D 3578.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría III según (UE) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Documentos
Scientific Resources
Brochures
CE_17805385_EN.pdf
Tamaño : 760.2 kB
Título del producto
Ansell Kimtech G3 Latex Guantes ambidiestros >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido