Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de rosca de 20 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Marca: DWK Life Sciences 74501-20
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Amplia variedad de materiales de tapón y revestimientos disponibles.
Información de órdenes
Los viales se han envasado en bandejas de celdas con coordenadas alfanuméricas para una identificación rápida y sencilla. Las bandejas están envasadas al vacío para mantener la limpieza. Cada bandeja contiene 100 viales, cinco bandejas por caja. Los tapones se suministran en bolsas de polietileno de 100 unidades.
Especificaciones
Disco de polietileno | |
Vidrio de borosilicato | |
Identificación rápida y sencilla | |
0.67 oz | |
Tapón de rosca incluido | |
22 mm |
Blanco | |
20 mL | |
Bandejas celulares | |
Urea | |
ASTM E438 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.