Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton™
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Los viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton Science Products™ son adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
Marca: DWK Life Sciences 986548
250.57 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón.Los viales de centelleo de 20 ml de vidrio y tapones de urea Wheaton Science Products™ son adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
- Con tapones de rosca incluidos con los viales
Información de órdenes
de D.E.x Al:28 x 61 mm con tapón acoplado; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Polietileno | |
Blanco | |
20 ml | |
2,4 in | |
0.67 oz | |
20 mL | |
Tapón de rosca | |
ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
22-400 |
1,1 in, 28 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Ofrece una excelente retención de par y características de sellado | |
Bandejas celulares | |
Wheaton™ | |
Urea | |
61 mm | |
Vial de centelleo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
48Hours
11Minutes
24Seconds
25New Offer Ahorre hasta un 70%