Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de 50 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico
Este tubo cónico estándar KIMAX™ está graduado y es reutilizable.
Marca:  DWK Life Sciences 45165-50
567.55 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11878452
  • 677.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Este tubo cónico estándar KIMAX™ está graduado y es reutilizable.
  • Tubo KIMAX™ con un acabado granulado superior para mayor resistencia
  • Graduada y calibrada para contener
  • La escala, la legenda y la zona de rotulación son de esmalte cerámico blanco duradero
  • Capacidad de 50 ml
  • Máx. RCF 2980
  • Diámetro externo de tubo de 29 mm, longitud de 133 mm
  • Intervalos de graduación (ml): de 0,0 a 10 en 0,5 y de 10 a 50 en 1
  • Tolerancia (ml): de 0 a 1 de ± 0,075, de 1 a 2 de ±0,15, de 2 a 5 de ± 0,30, de 5 a 10 de ± 0,50 y por encima de 10 de ± 1,00
  • Caja de 12
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para contener
50 mL
Vidrio de borosilicato
Cónicos
Cónicos
29 mm
Tubo para centrífuga
USP, ASTM E 438
No
De 0 a 1 ml en ± 0,075 ml, de > 1 a 2 ml en ±0,15 ml, de > 2 a 5 ml en ± 0,3 ml, de > 5 a 10 ml en ± 0,5 ml, de > 10 ml en ± 1 ml
133 mm
Sí
De 0 a 10 ml en incrementos de 0,5 ml, de 10 a 50 ml en incrementos de 1 ml
2980 x g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de 50 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico > Capacidad: 50 ml; DE x L: 29 x 133 mm, parte superior granulada