Learn More
DWK Life Sciences Matraces de filtración KIMAX™ Brand
Diseñado para permitir la máxima resistencia
79.80€ - 151.98€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM, E1406, Tipo I |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17856698
|
DWK Life Sciences
27050-1000 |
1000 mL |
79.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15332324
|
DWK Life Sciences
270504000 |
4000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Con pared resistente
- Cuellos mecanizados para un ajuste uniforme del tapón con una brida plana gruesa
- Sin tabulación lateral
- Escala de esmalte cerámico blanco duradero para indicar el volumen aproximado
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Especificaciones
ASTM, E1406, Tipo I | |
Vidrio borosilicatado |