Learn More
Kimble™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla
Diseñados con una parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada, los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo con boquilla Kimble™ tienen unas excelentes características de vertido y un diseño uniforme del grosor del fondo y la pared lateral que los hace aptos para su uso en una placa calefactora.
177.00€ - 299.00€
Especificaciones
Exactitud ±5%
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Incluye Boquilla
Tipo de etiqueta Marcado mate duradero
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Intervalo de graduación Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Intervalo de graduación Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
11726333
Ver documentos
Kimble™
14000-1500
1500 ml De 200 a 1400 ml 100 ml N/A N/A N/A
10798985
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimble™
14000-1500
1500 ml De 200 a 1400 ml 100 ml
299.00€
paquete de 16
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11736333
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimble™
14000-2000
2000 ml De 200 a 2000 ml 100 ml
221.00€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 07-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zona de marcado con acabado mate para su uso con un lápiz corriente
  • Escala graduada blanca fácil de leer para la medición y/o mezcla de líquidos
  • El diseño cumple los requisitos de la especificación ASTM especificación E960 de tipo I
  • Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 33
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Para la medición y la mezcla de líquidos
Marcado mate duradero
Sí
Báscula blanca doble
Vidrio de borosilicato
Boquilla
Vaso de precipitados
ASTM E960
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Kimble™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla