Learn More
Kimble™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla
Diseñados con una parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada, los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo con boquilla Kimble™ tienen unas excelentes características de vertido y un diseño uniforme del grosor del fondo y la pared lateral que los hace aptos para su uso en una placa calefactora.
Marca: Kimble™ 14000-2000
209.95 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Zona de marcado con acabado mate para su uso con un lápiz corriente
- Escala graduada blanca fácil de leer para la medición y/o mezcla de líquidos
- El diseño cumple los requisitos de la especificación ASTM especificación E960 de tipo I
- Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 33
Especificaciones
±5% | |
5,11 in | |
2000 ml | |
Para la medición y la mezcla de líquidos | |
7,48 in | |
Boquilla | |
Marcado mate duradero | |
Vaso de precipitados | |
ASTM E960 | |
Griffin |
67,62 oz | |
13 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
De 200 a 2000 ml | |
19 cm | |
100 ml | |
12/paquete | |
Sí | |
Báscula blanca doble |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora