Learn More
L-alfa-Dipalmitoil fosfatidilcolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10134670
L-alfa-Dipalmitoil fosfatidilcolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134670
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Código de producto. 10134670
Marca: Thermo Scientific Acros 240575000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-89-8
Fórmula molecular C40H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 734.053
Número MDL MFCD00036903
Clave InChI KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Sinónimo colfosceril palmitate, dppc, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dipalmitoyl-l-lecithin, dipalmitoylphosphatidylcholine, 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colfoscerili palmitas, palmitate de colfosceril, palmitato de colfoscerilo, unii-319x2nfw0aMostrar másMostrar menos
PubChem CID 452110
ChEBI CHEBI:72999
Nombre IUPAC [(2R)-2,3-di(hexadecanoiloxi)propil] 2-(trimetilazanioil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-α-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica + 7.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica +6.0° to +8.0° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.08
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Fatty acid purity)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0452065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number240570025,240571000,240575000
Número de loteA0440636 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2022 Catalog Number240570025,240571000,240575000
Número de loteA0425434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2021 Catalog Number240570025,240571000,240575000
Número de loteA0404421 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/10/2020 Catalog Number240570025,240571000,240575000
Nombre del producto
  • L-a-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-alfa-Dipalmitoil fosfatidilcolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >