Learn More
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414814
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414814
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11414814
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13762.18
Solicitar formato a granel o personalizado
L-Cystine is used as an antioxidant, protecting tissues against radiation and pollution. It finds application in protein synthesis. It is required for utilization of vitamin B6 and is useful in healing burns and wounds. It is also is required by certain malignant cell lines in the culture medium as well as for the growth of certain micro-organisms. It is useful in the stimulation of hematopoietic system and promotes the formation of white and red blood cells. It is an active ingredient in medications used to treat dermatitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00064228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión >240°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1728094
Índice Merck 14,2782
Información de solubilidad Soluble in water.
Densidad 1.68
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253357 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2024 Catalog NumberA13762.0B,A13762.18,A13762.30
Número de lote10233526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2023 Catalog NumberA13762.0B,A13762,A13762.18,A13762.30
Número de lote10246403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog NumberA13762.18
Número de lote10244894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2022 Catalog NumberA13762.0B,A13762.18,A13762.30
Número de lote10238403 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13762.0B,A13762.18,A13762.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >