Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lisina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Lysine |
Punto de fusión | 214.0°C to 216.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Rotación específica | +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl) |
Agua | 3% max. |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.19 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469158 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 303341000,303345000 |
A0466479 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | 303341000,303345000 |
A0465986 | Certificado de análisis | 09/09/2024 | 303341000,303345000 |
A0461864 | Certificado de análisis | 11/04/2024 | 303341000,303345000 |
A0459948 | Certificado de análisis | 09/02/2024 | 303341000,303345000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L-Lysine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-lisina, 98 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido