missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford L-Lysine Monohydrate
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
341.00€ - 626.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Lysine Monohydrate |
---|---|
CAS | 39665-12-8 |
Fórmula molecular | C6H14N2O2-H2O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30018438
|
Melford
L37050-500.0 |
500 g |
626.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30018437
|
Melford
L37050-100.0 |
100 g |
341.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 39665-12-8
- Molecular Formula: C6H14N2O2 H2O
- Molecular Weight: 164.21g/mol
Especificaciones
L-Lysine Monohydrate | |
39665-12-8 | |
C6H14N2O2-H2O |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Melford L-Lysine Monohydrate