Learn More
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette
Pipeta manual de forma ergonómica, funcionamiento sin esfuerzo y expulsor de puntas.
1450.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
---|---|
Descripción | Tip ejector |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 12 |
Línea de productos | Labopette |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Puntas compatibles | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Puntas compatibles | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11662269
|
Hirschmann™
9475701 |
0.5 to 101 μL | 2.4% | Clear, 0.2-10 μL | 0,01 μL |
1450.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11672269
|
Hirschmann™
9475702 |
De 10 to 100 μl | 1.6% | Clear, 1.0-250 μL | 0,1 μl |
1450.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11682269
|
Hirschmann™
9475704 |
De 30 a 300 μl | 1.6% | Clear, 5.0-300 μL | 0,2 μl |
1450.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Especificaciones
ISO 8655 | |
Autoclavable | |
Labopette | |
Dispositivo de calibración, número individual y protocolo de pesaje |
Tip ejector | |
12 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
1 Each |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hirschmann™ labopette™ 12-Channel Pipette