Learn More
Bochem™ Carro de laboratorio con tres estantes
Mueva y almacene muestras, equipos y otros artículos de laboratorio de forma más cómoda por todo el laboratorio con el carro de laboratorio Bochem™. Dos ruedas tienen pedal de freno para mayor estabilidad.
Marca:  Bochem™ 11431
Código de producto. 12601915
  • 315.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tres estantes
  • Acero inoxidable
  • Carga máxima de 75 kg (25 kg por estante)
  • Asas a ambos lados del carro
  • Ruedas de bloqueo para mayor estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
Estantes: 800 x 500 mm
900 x 600 x 940 mm
75 kg
Acero inoxidable
3
Carro/carrito de laboratorio
Almacenamiento o transporte
Pedal de freno
4
Ruedas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Carro de laboratorio con tres estantes > Carro de laboratorio; admite: 75 kg