Learn More
Corning™ Pipeteador de 8 canales Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
Marca:  Corning™ 4080-STD
660.80 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17213514
  • 695.58€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
  • Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
  • Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
  • Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
  • Precisión (%) <6,0 a <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO17025
Punta de pipeta universal
Lambda™ Plus
De 1 a 10 μl
3 años
Autoclavable
8
Pipeta multicanal
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Pipeteador de 8 canales Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD > De 1 a 10 μl