Learn More
3M™ Cinta de marcado de carriles y seguridad 471
La resistencia, la adaptabilidad, la adhesión instantánea y la eliminación limpia a largo plazo hacen de esta cinta una opción ideal para todas las aplicaciones de marcado de seguridad y pisos, excepto para las más pesadas. Muy utilizada para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, enmascaramiento de pintura, molduras decorativas y empalmes, esta cinta viene tiene un envase individual y práctico.
Brand: 3M™ 7100260125
Description
- Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
- Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
- Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
- Fácil de aplicar, gran fuerza de sujeción en muchas superficies
- Disponibles en muchos colores (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
- Eliminación limpia de muchas superficies para ayudar a reducir los costes de limpieza y mano de obra
Specifications
33 m x 50 mm | |
0,14 mm | |
Rojo |
12 rollos | |
Adhesivo a base de caucho | |
Vinilo |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.