Learn More
LCA5 Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA812742
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17577344
  • 540.87€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Might be involved in minus end-directed microtubule transport.
Especificaciones
Especificaciones
LCA5
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q86VQ0
LCA5
Full length human recombit protein of human LCA5 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI2D3
Unconjugated
LCA5
C6orf152
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
167691
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
LCA5 Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene