Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Insertar, leer y terminar. Los test de cubetas LCK Hach™ son reactivos predosificados envasados en una caja totalmente equipada. Proporcionan máxima seguridad, facilidad de uso y evaluación fotométrica, al tiempo que utilizan una cantidad mínima de reactivos/productos químicos para una solución respetuosa con el medio ambiente.
Marca: Hach™ LCK653
Descripción
Los tests de cubetas LCK de Hach cuentan con homologación oficial para límites de consentimiento legalmente requeridos. Con la ayuda de las soluciones patrón Addista y las soluciones de prueba round robin, proporcionan garantía de unos resultados analíticos siempre correctos. El fotómetro identifica el test de cubetas a partir de su código de barras (IBR+) y calcula el resultado inmediatamente. Las cubetas proporcionan precisión y seguridad mediante el Dosicap Zip, que elimina el contacto con los reactivos.
- Reactivos predosificados y listos para usar sin necesidad de pasos de aclarado
- Valores de medición precisos y fiables
- Máxima seguridad para los usuarios gracias al sistema cerrado y a las bajas cantidades de reactivos
- Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
- Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
- Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por colores
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Sulfuro disuelto (S2-) | |
Azul claro | |
Análisis de la calidad del agua | |
Caja totalmente equipada, juego de reactivos | |
De 0,1 a 2,0 mg/l de S2- | |
Dimetil-p-fenilendiamina |
ISO 10530-1991, DIN 38405-D26 | |
Tubos predosificados | |
Fotómetro (DR3900, DR6000,1900DR2800, DR3800, DR , DR5000), soluciones patrón Addista | |
25 | |
De 15 °C a 25 °C | |
Test de cubetas para sulfuro |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.