Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
Marca: Fisherbrand™ 300101-0001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
- HDPE translúcido
- Cuello estrecho
- El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
- Tapones roscados sin revestimiento acoplados
Especificaciones
30 ml (1 oz) | |
1 oz | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
30 ml | |
Natural | |
20-410 | |
20-410 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas > Capacity: 1 oz. (30mL)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido