Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas
28.30 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Frascos económicos con tapón de doble sellado y a prueba de fugas
- HDPE translúcido
- Cuello estrecho
- El borde antigoteo garantiza una dispensación limpia y segura
- Tapones roscados sin revestimiento acoplados
Especificaciones
2 oz. (59,1 ml) | |
2 oz | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321 | |
Estrecha | |
Sin septum | |
20-410 mm |
< 59,1/ml | |
Natural | |
20-410 | |
Sí | |
Frasco de boca estrecha | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de HDPE de boca estrecha a prueba de fugas > Capacidad: 60 ml (2 oz)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido