Learn More
LHX1 Monoclonal Antibody (OTI2A4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA504528S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LHX1 Monoclonal antibody specifically detects LHX1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
LHX1 | |
Monoclonal | |
0.69 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P48742 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
3975 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
OTI2A4 | |
Unconjugated | |
Lhx1 | |
hLim-1; Homeobox protein Lim-1; LHX1; LHX-1; LIM homeo box protein 1; LIM homeobox 1; LIM homeobox protein 1; LIM/homeobox protein Lhx1; Lim1; Lim-1; LOW QUALITY PROTEIN: LIM/homeobox protein Lhx1; MGC126723; MGC138141; rlim; transcription factor; homeobox protein | |
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 100-362 of human LHX1 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
LHX1 Monoclonal Antibody (OTI2A4), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido